Principaux documents
406694
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~4,000
250 ML
114,00 $
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
114,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn ~4,000
Indice de réfraction
n20/D 1.452
Densité
0.997 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Clé InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
440.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
226.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter