Principaux documents
405221
Sigma-Aldrich
Methyl 3-acetoxy-2-methylenebutyrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(O2CCH3)C(=CH2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
65-69 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)C(C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-5(8(10)11-4)6(2)12-7(3)9/h6H,1H2,2-4H3
Clé InChI
RECQPQVWZPJQJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 3-acetoxy-2-methylenebutyrate is an ester. Its boiling point, density and refractive index have been determined.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 202-202 (2015)