Principaux documents
404845
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
1.0 M in heptane
Synonyme(s) :
Aluminumtriethanide
100 ML
139,00 $
139,00 $
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
139,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Al(C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.16
Beilstein:
3587229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 $
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in heptane
Densité
0.703 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Clé InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup