40280
Acide nitrique
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920), ≥69%
Synonyme(s) :
Nital
About This Item
Produits recommandés
Qualité
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17920)
Essai
≥69%
CofA (certificat d'analyse)
specification on request
Couleur
colorless
Densité
1.400 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter