Principaux documents
402575
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-α-cyanocinnamate
99%
Synonyme(s) :
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
solid
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
Clé InChI
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable