Principaux documents
400858
Sigma-Aldrich
Iron(II) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ferrous iodide
About This Item
Formule linéaire :
FeI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
≥99.99% trace metals basis
Forme:
beads
Solubilité:
H2O: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Gamme de produits
AnhydroBeads
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Solubilité
H2O: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
Densité
5.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
I[Fe]I
InChI
1S/Fe.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
BQZGVMWPHXIKEQ-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.