Principaux documents
400734
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfide red
synthesis grade
Synonyme(s) :
Mercuric sulfide red
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HgS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
synthesis grade
Couleur
black
Pf
583.5 °C (lit.)
Densité
7.6 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
Clé InChI
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of