Principaux documents
400157
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)molybdenum(IV) chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CN)2MoCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
CC#N.CC#N.Cl[Mo](Cl)(Cl)Cl