Principaux documents
39977
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Beilstein:
4430628
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clé InChI
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Synthesis of tetrapeptide carboxypeptidase irreversible inhibitor leading to covalent substrate modification[1]; preparation of combinatorial libraries[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S. Husbands et al.
Tetrahedron, 50, 9729-9729 (1994)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)