Documents
399256
Sigma-Aldrich
(Dimethylphenylsilyl)acetylene
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5Si(CH3)2C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
Densité
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
Clé InChI
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)