399205
trans,trans-Farnesyl chloride
97%
Synonyme(s) :
trans,trans-1-Chloro-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatriene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
59-60 °C/2.4 mmHg (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(CCl)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C([H])=C(/C)C
InChI
1S/C15H25Cl/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Clé InChI
BJVUJIDTICYHLL-YFVJMOTDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup