277541
trans,trans-Farnesol
96%
Synonyme(s) :
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
Point d'ébullition
137 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Clé InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Description générale
Application
- Cecropia juvenile hormone
- terpenes, such as squalenes, cembranoids and forskolin
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves