39915
Heptakis(2,6-di-O-méthyl)-β-cyclodextrine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
2,6-di-O-méthyl-β-cyclodextrine, Diméthyl-β-cyclodextrine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D +158±3°, c = 10% in H2O
Impuretés
≤3% water
Chaîne SMILES
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]3COC)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]4COC)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]5COC)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]6COC)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]7COC)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]8COC)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
Clé InChI
QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Description générale
Application
- Analyses physicochimiques des complexes d'inclusion
- Détection de la diffusion et des interactions entre molécules individuelles avec des protéines membranaires reconstituées
- Interactions provoquant la rupture des micelles
- Étude du transport cellulaire (utilisé comme agent facilitant de la pénétration cellulaire)
- Amélioration des caractéristiques physicochimiques et biopharmaceutiques des médicaments, en particulier la solubilisation et la stabilité
- Interactions avec le cholestérol
- To measure the equilibrium constant of its complexes with various enantiomeric pairs of chiral nitroxides by electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy.
- To study the crystal structure of its complex with n-butyl acrylate and isobornyl acrylate using X-ray diffraction (XRD).
- As a chiral selector to resolve amphetamine related drugs and reduced haloperidol by capillary zone electrophoresis.
- As a component of thermosensitive polyurethane copolymers for their subsequent analysis by gel permeation chromatography (GPC).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable