Principaux documents
398454
Sigma-Aldrich
Potassium tetrabromoaurate(III) hydrate
99.9% trace metals basis
1 G
157,00 $
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
157,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
KAuBr4 2H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[Br-][Au+3]([Br-])([Br-])[Br-].[K+].O.O
InChI
1S/Au.4BrH.K.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
Clé InChI
KKQNBALBBILMEX-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
An aqueous solution of KAuBr4 can be used for galvanic replacement of the liquid metal galinstan.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Md Abu Sayeed et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(24), 4339-4346 (2020-11-06)
Although the presence of iron in mixed metal oxide based catalysts has shown significant performance improvement in the oxygen evolution reaction (OER), iron oxides themselves demonstrate much poorer activity. In this study, we investigate improving the performance of iron catalysts
Galvanic Replacement of the Liquid Metal Galinstan.
Hoshyargar F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(4), 1464-1471 (2016)