Principaux documents
398233
Sigma-Aldrich
Magnesium bisulfite solution
30 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Magnesium hydrogen sulfite
About This Item
Formule linéaire :
Mg(HSO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Concentration
30 wt. % in H2O
Densité
1.22 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Mg++].OS([O-])=O.OS([O-])=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Hajdáková et al.
Folia microbiologica, 36(6), 578-581 (1991-01-01)
Since diluted magnesium bisulfite waste liquor from a pulp mill after beech wood processing exhibited an inhibitory effect on all the model organisms used in our previous work (Cernáková et al. 1991) and the results of Ames mutagenicity test were