396788
Ethyl formimidate hydrochloride
Synonyme(s) :
Ethyl methanimidate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
75 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCOC=N
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-5-3-4;/h3-4H,2H2,1H3;1H
Clé InChI
JPUTTYRVDANTBN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 5-aminoimidazole-4-carboxylic acid α- and β-ribotides
- s-triazines
- 2,3:5,6-di-O-isopropylidene-α- and -β-5-amino-4-ethoxycarbonyl or -carbamoyl-imidazole D-mannofuranosides
- 5-amino-1-(2-pyridyl)imidazole
- Bredinin via amination of an acyclic precursor
- Amidine conjugates of the ornithine moiety of an antifungal
Reactant involved in:
- Intermolecular cyclization
- Mo-catalyzed asymmetric ring-closing metathesis for synthesis of cyclid amides and amines
- Synthesis of peptidic 1-cyanopyrrolidines
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable