Principaux documents
396443
Sigma-Aldrich
4′,4′′(5′′)-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H40O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.61
Beilstein:
1667522
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOc3cc(ccc3OCCOCCOc2c1)C(C)(C)C.CC(C)(C)c4ccc5OCCOCCOc6ccc(cc6OCCOCCOc5c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-29-12-16-32-24-10-8-22(28(4,5)6)20-26(24)34-18-14-30-11-15-31-23/h7-10,19-20H,11-18H2,1-6H3
Clé InChI
ODEWVZWKIFSVMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable