Principaux documents
391921
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
1 G
246,00 $
5 G
988,00 $
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
246,00 $
5 G
988,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]26/D −65°, c = 1.2 in ethanol
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Clé InChI
GLEVLJDDWXEYCO-AWEZNQCLSA-N
Application
A chroman possessing the chiral center of α-tocopherol.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hoang V Chuyen et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(5), 1656-1662 (2016-07-21)
Gac fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.) is a rich source of carotenoids for the manufacture of powder, oil and capsules for food, cosmetic and pharmaceutical uses. Currently, only the aril of the Gac fruit is processed and the peel, similar to
Chemistry Letters (Jpn), 465-465 (1989)
Carmela Gerardi et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 645-645 (2020-07-17)
Wine grape pomace, the by-product of wine making, is a source of polyphenols, metals, and organic acids, and may be exploited for the production of functional beverages. Among red wines, Primitivo and Negramaro varieties possess an interesting amount of polyphenolic