391735
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole
98%
Synonyme(s) :
6-(Trifluoromethyl)-HOBT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.12
Beilstein:
614848
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
On1nnc2ccc(cc12)C(F)(F)F
Application
Applications include the preparation of Ogura′s BTBO and BTBC coupling agents.
Déjà en possession de ce produit ?
Synthesis, 557-557 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 273-273 (1985)