Principaux documents
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
98%
Synonyme(s) :
1,2-Cyclopropanedicarboxylic anhydride
1 G
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
149,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
59-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
Clé InChI
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable