Principaux documents
390712
Sigma-Aldrich
Mer-Trichlorotris(dimethylphenylphosphine)rhenium(III)
97%
Synonyme(s) :
NSC 168790
About This Item
Formule linéaire :
[C6H5P(CH3)2]3ReCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
707.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Re](Cl)Cl.CP(C)c1ccccc1.CP(C)c2ccccc2.CP(C)c3ccccc3
InChI
1S/3C8H11P.3ClH.Re/c3*1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3*3-7H,1-2H3;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
OHJDEAZOHPPHHA-UHFFFAOYSA-K
Application
Reactant for synthesis of:
  • Hydridobis(ethylene) and hydrido dinitrogen complexes of rhenium
  • Polyhedral rhenaborane complexes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Organometallics, 10, 3105-3105 (1991)