Documents
390208
Sigma-Aldrich
Methyl 5-acetylsalicylate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H3-2-(OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
Clé InChI
XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable