Principaux documents
389129
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinyl benzene), cross-linked
25 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Réticulation
25 % cross-linked with divinylbenzene
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccncc1
Description générale
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5.5:1.3:1.92)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1