388696
Polybutenes
average Mn ~920 by VPO, isobutylene >90 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~920 by VPO
Composition
isobutylene, >90%
Viscosité
200-235 cSt(100 °C)(lit.)
Température de transition
pour point (ASTM D 97) −7 °C
Densité
0.89 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
Clé InChI
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves