Principaux documents
388157
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(ethyl acetoacetato)diisopropoxide
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH2OCOCH=C(O-)CH3]2Ti(OCH(CH3)2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
0.33 psi ( 20 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO\C(O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)O\C(OCC)=C/C(C)=O)=C\C(C)=O
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup