Principaux documents
387711
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-nitrophenol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
78-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mark E Fuller et al.
Journal of hazardous materials, 407, 124341-124341 (2020-11-05)
We present the first report of biotransformation of 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) and 2,4-dinitroanisole (DNAN), replacements for the explosives 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), respectively, by methane-oxidizing cultures under aerobic conditions. Two consortia, dominated by Methylosinus spp., degraded both compounds with transient