Documents
382175
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(−)-1,5-Dimethyl-4-phenyl-2-imidazolidinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro Beilstein :
3607899
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −42°, c = 1 in methanol
Pf
171-174 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1[C@H](NC(=O)N1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c1-8-10(12-11(14)13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,14)/t8-,10-/m0/s1
Clé InChI
BGPAZBKCZVVZGF-WPRPVWTQSA-N
Application
Employed in the synthesis of optically active mono-, di-, and trihydroxy compounds.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tetrahedron, 45, 1501-1501 (1989)