Principaux documents
379565
Sigma-Aldrich
Lead(II) phthalocyanine
Dye content 80 %
Synonyme(s) :
Phthalocyanine lead salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16N8Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
719.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Composition
Dye content, 80%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
λmax
698 nm
Chaîne SMILES 
[PbH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Pb/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Clé InChI
WSQYJDCCFQPFJC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges