Key Documents
379476
Sigma-Aldrich
2,6-Dihydroxy-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile
99%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-3-cyano-4-methylpyridine, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Pf
315 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)nc(O)c1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-4-2-6(10)9-7(11)5(4)3-8/h2H,1H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
YRGYYQCOWUULNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3