Principaux documents
281565
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II) hydrate
98%
Synonyme(s) :
Potassium platinum(II) cyanide hydrate
1 G
285,00 $
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
285,00 $
About This Item
Formule linéaire :
K2Pt(CN)4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.34 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystalline
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pt/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
Clé InChI
UOYADQDUIFNDDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges