Principaux documents
378283
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylsilane
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.32
Beilstein:
1928113
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
187-190 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16Si/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Bulletin de la Societe Chimique De France, 90, 11-11 (1985)