375373
2-Propylimidazole
92%, technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
92%
pb
152-154 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
56-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCc1ncc[nH]1