375047
4-(Chloromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
32-33 °C (lit.)
Densité
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H,5H2
Clé InChI
OBYMZHLTKVXPQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup