Principaux documents
374555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
technical grade, 70%
Synonyme(s) :
DMP-30
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.39
Beilstein:
795751
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Essai
70%
Impuretés
≤30% 2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenol
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
Clé InChI
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter