Principaux documents
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
5 ML
263,00 $
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
263,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
5729399
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +20±1°, neat
Composition
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
Indice de réfraction
n20/D 1.476-1.479
Densité
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
Clé InChI
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2