Principaux documents
372137
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidene-bis(4,6-di-tert-butylphenol)
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH{C6H2[C(CH3)3]2OH}2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.69
Beilstein:
4720936
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
solid
Pf
162-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc(cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H46O2/c1-18(21-14-19(27(2,3)4)16-23(25(21)31)29(8,9)10)22-15-20(28(5,6)7)17-24(26(22)32)30(11,12)13/h14-18,31-32H,1-13H3
Clé InChI
DXCHWXWXYPEZKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Antioxidant
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable