372110
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
25 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
Clé InChI
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup