372099
2,4-Di-tert-amylphenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
pb
169-170 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
25 °C (lit.)
Densité
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)CC
InChI
1S/C16H26O/c1-7-15(3,4)12-9-10-14(17)13(11-12)16(5,6)8-2/h9-11,17H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
WMVJWKURWRGJCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup