371599
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
170 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear (colorless to pink to purple)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)-n2nnnc2S
InChI
1S/C7H6N4OS/c12-6-3-1-5(2-4-6)11-7(13)8-9-10-11/h1-4,12H,(H,8,10,13)
Clé InChI
MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable