Principaux documents
369373
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrabenzoate
96%
Synonyme(s) :
Benzoflex S 552, Pentaerythrityl tetrabenzoate, [3-Benzoyloxy-2,2-bis(benzoyloxymethyl)propyl] benzoate
100 G
98,00 $
1 KG
310,00 $
98,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
98,00 $
1 KG
310,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CO2CH2)4C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
102-104 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
Clé InChI
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Pentaerythritol tetrabenzoate is an ester of pentaerythritol with benzoic acid. It has been reported as a metal ligand.[1] It has been tested as stationary phase for the quantitative analysis of naphthalene hydrocarbons by gas-liquid chromatography and molecular spectroscopy.[2]
Application
Plasticizer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Structure of pentaerythritol tetrabenzoate.
Bormann LM, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 49(11), 1982-1985 (1993)
Quantitative analysis of C 10-C 12 naphthalene hydrocarbons using gas chromatography and molecular spectroscopy.
Vaisberg KM, et al.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 1(9), 736-740 (1965)