Documents
369322
Sigma-Aldrich
2-Picoline-d7
97 atom % D
Synonyme(s) :
α-Picoline-d7, 2-Methylpyridine-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
BSKHPKMHTQYZBB-AAYPNNLASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup