368946
2-Quinolinecarbonitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
93-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6N2/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H
Clé InChI
WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable