366641
9-Phenyl-9-fluorenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
93-95 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
OC2(c1ccccc1)c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H14O/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13,20H
Clé InChI
UJPHBDAPVWFPTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable