Principaux documents
366080
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClF3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
86-90 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
Clé InChI
WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis, characterization and luminescence properties of a high quantum efficiency Nd~(3+) organic complex.
Ye Y-X, et al.
Journal of Optoelectronics - Laser / Guang Dian Zi ? Ji Guang, 6, 017-017 (2013)
Luminescent properties of a new Nd3+-doped complex with two different carboxylic acids and pyridine derivative.
Ye Y-X, et al.
Rare Metals, 32(5), 490-495 (2013)