Principaux documents
365165
Sigma-Aldrich
L-lactate de sodium
99%
Synonyme(s) :
Acide L-lactique sodium salt, Acide (S)-2-Hydroxypropionique sodium salt, Acide sarcolactique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.06
Beilstein:
4567087
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −12°, c = 1 in H2O
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clé InChI
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(7), 2654-2657 (2009-03-20)
The inhibition of the beta-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with carboxylates such as the C1-C5 aliphatic carboxylates, oxalate, malonate, maleate, malate, pyruvate, lactate, citrate and some benzoates has been