Principaux documents
364266
Sigma-Aldrich
Gel de silice fonctionnalisée 3-chloropropyl
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
Synonyme(s) :
3-Chloropropyl Silica Gel
50 G
218,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
218,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Ampleur du marquage
~2.5% loading
Superficie
~550 m2/g
Groupe de la matrice active
, ~8% functionalized
Taille des particules
230-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Chaîne SMILES 
O[SiH3].CCCCl
Clé InChI
HOFHRXMLDKMEBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Adsorbant pour l′immobilisation des substrats sur gel de silice.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1