Principaux documents
364045
Sigma-Aldrich
Ethyl-1-propenyl ether, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
1-Ethoxypropene
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Beilstein:
1735974
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
67-76 °C (lit.)
Densité
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO\C=C\C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
XDHOEHJVXXTEDV-HWKANZROSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup