363448
4-Chlorobutyrophenone
technical grade
Synonyme(s) :
γ-Chlorobutyrophenone, 4-Chloro-1-phenyl-1-butanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
ClCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c11-8-4-7-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup