Principaux documents
363200
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)benzoic acid
98%
Synonyme(s) :
4-n -Octyloxybenzoic acid, p -Octoxybenzoic acid, p -(Octyloxy)benzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
liquid crystal
Pf
101-105 °C (lit.)
Température de transition
crystalline phase to smectic phase 101 °C
smectic phase to nematic phase 108 °C
nematic phase to isotropic phase 147 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
Application
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)