Principaux documents
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4NHCSNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
155-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
thiourea
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
Clé InChI
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable